Documentos Principais
WH0004825M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NKX6-1 antibody produced in mouse
clone 1B7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-NK6 transcription factor related, locus 1 (Drosophila), Anti-NKX6.1, Anti-NKX6A
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
conjugado:
unconjugated
application:
ELISA (i)
WB
clone:
1B7, monoclonal
reatividade de espécies:
human
citations:
1
técnica(s):
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1B7, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NKX6-1(4825)
Descrição geral
In the pancreas, NKX6.1 is required for the development of beta cells and is a potent bifunctional transcription regulator that binds to AT-rich sequences within the promoter region of target genes Iype et al. (2004) [PubMed 15056733].[supplied by OMIM
Imunogênio
NKX6-1 (NP_006159, 191 a.a. ~ 275 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PKPLAELPGRTPIFWPGVMQSPPWRDARLACTPHQGSILLDKDGKRKHTRPTFSGQQIFALEKTFEQTKYLAGPERARLAYSLGM*
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informações legais
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)