Documentos
WH0004759M3
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NEU2 antibody produced in mouse
clone 3B9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-MGC129579, Anti-SIAL2, Anti-sialidase 2 (cytosolic sialidase)
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3B9, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NEU2(4759)
Descrição geral
This gene belongs to a family of glycohydrolytic enzymes which remove sialic acid residues from glycoproteins and glycolipids. Expression studies in COS7 cells confirmed that this gene encodes a functional sialidase. Its cytosolic localization was demonstrated by cell fractionation experiments. (provided by RefSeq)
Imunogênio
NEU2 (NP_005374, 180 a.a. ~ 268 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
AYRKLHPIQRPIPSAFCFLSHDHGRTWARGHFVAQDTLECQVAEVETGEQRVVTLNARSHLRARVQAQSTNDGLDFQESQLVKKLVEPP
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informações legais
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Understand sialic acid structure, function, signaling, and modifications. Easily find products for sialic acid research.