WH0004613M1
Monoclonal Anti-MYCN antibody produced in mouse
clone 3H4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-MODED, Anti-NMYC, Anti-Nmyc, Anti-ODED, Anti-v-myc myelocytomatosis viral related oncogene, neuroblastoma derived (avian)
About This Item
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3H4, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgGκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MYCN(4613)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
MPSCSTSTMPGMICKNPDLEFDSLQPCFYPDEDDFYFGGPDSTPPGEDIWKKFELLPTPPLSPSRGFAEHSSEPPSWVTEMLLENELWGSPAEEDAFGLG
forma física
Informações legais