Documentos Principais
WH0003978M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LIG1 antibody produced in mouse
clone 10G12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-ligase I, DNA, ATP-dependent
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
10G12, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LIG1(3978)
Descrição geral
LIG1 encodes DNA ligase I, with functions in DNA replication and the base excision repair process. Mutations in LIG1 that lead to DNA ligase I deficiency result in immunodeficiency and increased sensitivity to DNA-damaging agents. (provided by RefSeq)
Imunogênio
LIG1 (NP_000225, 810 a.a. ~ 919 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
QSLKALVLPSPRPYVRIDGAVIPDHWLDPSAVWEVKCADLSLSPIYPAARGLVDSDKGISLRFPRFIRVREDKQPEQATTSAQVACLYRKQSQIQNQQGEDSGSDPEDTY
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informações legais
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)