WH0003596M1
Monoclonal Anti-IL13 antibody produced in mouse
clone 7E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-ALRH, Anti-IL13, Anti-MGC116786, Anti-MGC116788, Anti-MGC116789, Anti-P600, Anti-interleukin 13
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7E4, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IL13(3596)
Descrição geral
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Informações legais