Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
WH0002720M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GLB1 antibody produced in mouse
clone 6E7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-galactosidase, beta 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6E7, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GLB1(2720)
Descrição geral
This gene encodes beta-galactosidase-1, a lysosomal enzyme that hydrolyzes the terminal beta-galactose from ganglioside substrates and other glycoconjugates. Defects in this gene are the cause of GM1-gangliosidosis and Morquio B syndrome. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Imunogênio
GLB1 (NP_000395, 578 a.a. ~ 677 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KGQVWINGFNLGRYWPARGPQLTLFVPQHILMTSAPNTITVLELEWAPCSSDDPELCAVTFVDRPVIGSSVTYDHPSKPVEKRLMPPPPQKNKDSWLDHV
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informações legais
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)