WH0002355M1
Monoclonal Anti-FOSL2 antibody produced in mouse
clone 2B4-1C2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-FLJ23306, Anti-FOS-like antigen 2, Anti-FRA2
Selecione um tamanho
R$ 4.090,00
Previsão de entrega em19 de maio de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 4.090,00
Previsão de entrega em19 de maio de 2025
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2B4-1C2, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... FOSL2(2355)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
MSVGLDLPQMLPGSPSPSLKEAFAEDGEAGEGGGRPSLEWRLQQLLPQHPLSLSWLLTSPQGTGPFLPSVVICHLLDQVLSLLHSPVPTPVHSSGPGSKQAVNSWPELSLWLVAHAPFLVVC
forma física
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)