WH0002237M1
Monoclonal Anti-FEN1 antibody produced in mouse
clone 1E2, ascites fluid
Sinônimo(s):
Anti-FEN1, Anti-MF1, Anti-RAD2, Anti-flap structure-specific endonuclease 1
Selecione um tamanho
R$ 3.068,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.068,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1E2, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgMκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FEN1(2237)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
MGIQGLAKLIADVAPSAIRENDIKSYFGRKVAIDASMSIYQFLIAVRQGGDVLQNEEGETTSHLMGMFYRTIRMMENGIKPVYVFDGKPPQLKSGELAKRSERRAEAEKQ
forma física
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)