WH0002027M1
Monoclonal Anti-ENO3 antibody produced in mouse
clone 5D1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-MSE, Anti-enolase 3 (beta, muscle)
About This Item
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5D1, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... ENO3(2027)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
KTAIQAAGYPDKVVIGMDVAASEFYRNGKYDLDFKSPDDPARHITGEKLG
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Informações legais