Merck
Todas as fotos(6)
Documentos Principais
WH0001857M4
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DVL3 antibody produced in mouse
clone 4H2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-KIAA0208, Anti-dishevelled, dsh homolog 3 (Drosophila)
Selecione um tamanho
50 μG
R$ 4.090,00
R$ 4.090,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 μG
R$ 4.090,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.090,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4H2, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DVL3(1857)
Descrição geral
This gene is a member of a multi-gene family which shares strong similarity with the Drosophila dishevelled gene, dsh. The Drosophila dishevelled gene encodes a cytoplasmic phosphoprotein that regulates cell proliferation. (provided by RefSeq)
Imunogênio
DVL3 (AAH32459, 1 a.a. ~ 100 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MGETKIIYHLDGQETPYLVKLPLPAERVTLADFKGVLQRPSYKFFFKSMDDDFGVVKEEISDDNAKLPCFNGRVVSWLVSAEGSHPDPAPFCADNPSELP
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informações legais
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Linxi Li et al.
Cell death & disease, 11(6), 436-436 (2020-06-10)
Laminin-α2 chain is one of the major constituent proteins of the basement membrane in the mammalian testis. The laminin-type globular (LG) domains of LG3, 4 and 5 (LG3/4/5, an 80 kDa fragment) can be cleaved from laminin-α2 chain at the C-terminus