WH0001421M3
Monoclonal Anti-CRYGD antibody produced in mouse
clone 4E12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-CACA, Anti-CCA3, Anti-CRYG4, Anti-crygD, Anti-crystallin, gamma D
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4E12, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CRYGD(1421)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
SVRSCRLIPHSGSHRIRLYEREDYRGQMIEFTEDCSCLQDRFRFNEIHSLNVLEGSWVLYELSNYRGRQYLLMPGDYRRYQDWGATNARVGSLRRVIDFS
forma física
Informações legais