WH0000994M1
Monoclonal Anti-CDC25B antibody produced in mouse
clone 7E8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-cell division cycle 25B
About This Item
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7E8, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CDC25B(994)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
VRFWKAGVGALREEEGACWGGSLACEDPPLPSWLQDGFVFKMPWKPTHPSSTHALAEWASRREAFAQRPSSAPDLMCLSPDRKMEVEELSPLALGRFSLT
forma física
Informações legais