WH0000917M1
Monoclonal Anti-CD3G antibody produced in mouse
clone 2A6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-CD3G antigen, gamma polypeptide (TiT3 complex), Anti-CD3GAMMA, Anti-T3G
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2A6, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD3G(917)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
QSIKGNHLVKVYDYQEDGSVLLTCDAEAKNITWFKDGKMIGFLTEDKKKWNLGSNAKDPRGMYQCKGSQNKSKPLQVYYRMCQNCIELN
forma física
Informações legais