Documentos Principais
WH0000708M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-C1QBP antibody produced in mouse
clone 1F3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-GC1QBP, Anti-HABP1, Anti-SF2p32, Anti-complement component 1, q subcomponent binding protein, Anti-gC1QR, Anti-gC1qR, Anti-p32
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.068,00
R$ 3.068,00
Previsão de entrega em16 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.068,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.068,00
Previsão de entrega em16 de maio de 2025
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1F3, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... C1QBP(708)
Categorias relacionadas
Descrição geral
The human complement subcomponent C1q associates with C1r and C1s in order to yield the first component of the serum complement system. The protein encoded by this gene is known to bind to the globular heads of C1q molecules and inhibit C1 activation. This protein has also been identified as the p32 subunit of pre-mRNA splicing factor SF2, as well as a hyaluronic acid-binding protein. (provided by RefSeq)
Imunogênio
C1QBP (NP_001203.1, 173 a.a. ~ 282 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
IKNDDGKKALVLDCHYPEDEVGQEDEAESDIFSIREVSFQSTGESEWKDTNYTLNTDSLDWALYDHLMDFLADRGVDNTFADELVELSTALEHQEYITFLEDLKSFVKSQ
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informações legais
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Yasuhiro Adachi et al.
Oncology letters, 24(1), 222-222 (2022-06-21)
Hyaluronan-binding protein 1 (HABP1) is among the molecules known to bind to hyaluronan and is involved in a variety of cellular processes, including cell proliferation and migration. HABP1 has been implicated in the progression of various cancers; however, there have