WH0000521M1
Monoclonal Anti-ATP5I antibody produced in mouse
clone 1E6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-ATP synthase, H+ transporting, mitochondrial F0 complex, subunit E, Anti-ATP5K, Anti-MGC12532
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1E6, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão GenBank
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ATP5I(521)
Descrição geral
ATP5I (ATP synthase, H+ transporting, mitochondrial F0 complex, subunit E) codes for components of the ATP synthase (complex V). This gene is located on human chromosome 4p16.
Imunogênio
Sequence
MVPPVQVSPLIKLGRYSALFLGVAYGATRYNYLKPRAEEERRIAAEEKKKQDELKRIARELAEDDSILK
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
forma física
Informações legais