WH0000486M1
Monoclonal Anti-FXYD2 antibody produced in mouse
clone 1C3-B3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-ATP1G1, Anti-FXYD domain containing ion transport regulator 2, Anti-HOMG2, Anti-MGC12372
Selecione um tamanho
R$ 4.583,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 4.583,00
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1C3-B3, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FXYD2(486)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
MDRWYLGGSPKGDVDPFYYDYETVRNGGLIFAGLAFIVGLLILLSRRFRCGGNKKRRQINEDEP
Características e benefícios
forma física
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)