WH0000475M1
Monoclonal Anti-ATOX1 antibody produced in mouse
clone 2E6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-ATX1, Anti-ATX1 antioxidant protein 1 homolog (yeast), Anti-HAH1, Anti-MGC138453, Anti-MGC138455
Selecione um tamanho
R$ 4.997,00
Previsão de entrega em02 de maio de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 4.997,00
Previsão de entrega em02 de maio de 2025
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2E6, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ATOX1(475)
Descrição geral
ATOX1 (antioxidant 1 copper chaperone) is a metallochaperone which is also called as HAH1. It is a small cytosolic protein. ATOX1 is located on human chromosome 5q33.
Imunogênio
Sequence
MPKHEFSVDMTCGGCAEAVSRVLNKLGGVKYDIDLPNKKVCIESEHSMDTLLATLKKTGKTVSYLGLE
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
forma física
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)