Documentos Principais
WH0000399M3
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RHOH antibody produced in mouse
clone 3D3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-ARHH, Anti-TTF, Anti-ras homolog gene family, member H
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.068,00
R$ 3.068,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.068,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.068,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3D3, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RHOH(399)
Descrição geral
The protein encoded by this gene is a member of the Ras superfamily of small GTPases. Expression of a chimeric transcript of LAZ3 and this gene has been reported as a result of the translocation t(3;4) in non-Hodgkin′s lymphomas. This gene encodes a small G-like protein, and unlike most other small G proteins which are expressed ubiquitously, this gene is transcribed only in hemopoietic cells. (provided by RefSeq)
Imunogênio
RHOH (AAH14261.1, 1 a.a. ~ 191 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MLSSIKCVLVGDSAVGKTSLLVRFTSETFPEAYKPTVYENTGVDVFMDGIQISLGLWDTAGNDAFRSIRPLSYQQADVVLMCYSVANHNSFLNLKNKWIGEIRSNLPCTPVLVVVTQTDQREMGPHRASCVNAMEGKKLAQDVRAKGYLECSALSNRGVQQVFECAVRTAVNQARRRNRRRLFSINECKIF
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informações legais
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)