WH0000217M1
Monoclonal Anti-ALDH2 antibody produced in mouse
clone 1E5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-ALDHE2, Anti-ALDHI, Anti-ALDM, Anti-MGC1806, Anti-aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochondrial)
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1E5, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
rat, mouse, human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ALDH2(217)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
DGMTIAKEEIFGPVMQILKFKTIEEVVGRANNSTYGLAAAVFTKDLDKANYLSQALQAGTVWVNCYDVFGAQSPFGGYKMSGSGRELGEYGLQAYTEVKTVTVKVPQKNS
Características e benefícios
forma física
Informações legais