WH0000208M1
Monoclonal Anti-AKT2 antibody produced in mouse
clone 1B3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-PKBBETA, Anti-PRKBB, Anti-RACBETA, Anti-v-akt murine thymoma viral oncogene homolog 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1B3, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... AKT2(208)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
MRAIQMVANSLKQRAPGEDPMDYKCGSPSDSSTTEEMEVAVSKARAKVTMNDFDYLKLLGKGTFGKVILVREKATGRYYAMKILRKEVII
Características e benefícios
forma física
Informações legais