Documentos Principais
WH0000055M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ACPP antibody produced in mouse
clone 2D11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-ACP3, Anti-PAP, Anti-acid phosphatase, prostate
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.068,00
R$ 3.068,00
Previsão de entrega em30 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.068,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.068,00
Previsão de entrega em30 de maio de 2025
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2D11, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ACPP(55)
Descrição geral
This gene encodes an enzyme that catalyzes the conversion of orthophosphoric monoester to alcohol and orthophosphate. It is synthesized under androgen regulation and is secreted by the epithelial cells of the prostate gland. An alternatively spliced transcript variant encoding a longer isoform has been found for this gene. This isoform contains a transmembrane domain and is localized in the plasma membrane-endosomal-lysosomal pathway. (provided by RefSeq)
Imunogênio
ACPP (AAH07460, 310 a.a. ~ 418 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
YASCHLTELYFEKGEYFVEMYYRNETQHEPYPLMLPGCSPSCPLERFAELAGPVIPQDWSTECMTTNSHQVLKVIFAVAFCLISAVLMVLLFIHIRRGLCWQRESYGNI
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informações legais
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)