Key Documents
W3010
Sigma-Aldrich
Water-[3H]
extent of labeling: 25 mCi per g
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
H2O
Número CAS:
Peso molecular:
18.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Extensão da rotulagem
25 mCi per g
alteração de massa
M+4
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[3H]O[3H]