W0641
W-84 dibromide
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
Hexamethylene-bis-[dimethyl-(3-phthalimidopropyl)ammonium]dibromide
About This Item
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
cor
white
solubilidade
DMSO: ~11 mg/mL
H2O: insoluble
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].[Br-].C[N+](C)(CCCCCC[N+](C)(C)CCCN1C(=O)c2ccccc2C1=O)CCCN3C(=O)c4ccccc4C3=O
InChI
1S/C32H44N4O4.2BrH/c1-35(2,23-13-19-33-29(37)25-15-7-8-16-26(25)30(33)38)21-11-5-6-12-22-36(3,4)24-14-20-34-31(39)27-17-9-10-18-28(27)32(34)40;;/h7-10,15-18H,5-6,11-14,19-24H2,1-4H3;2*1H/q+2;;/p-2
chave InChI
DZRJZDQAGMZGGA-UHFFFAOYSA-L
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3