Alterar visualização
| Tamanho da embalagem | SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|---|---|---|
| 4 x 1 ea | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 2.123,00 |
Sobre este item
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41104923
Size:
96 wells
R$ 2.123,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarQuality Segment
size
96 wells
Application
The Filter Plate can be used with Sigma′s GenElute 96 Well Total RNA Purification Kit to remove cell debris and prevent the RNA Binding Plate from clogging. The Filter Plate is used to filter the lysate before applying the lysate to the RNA Binding Plate (GenElute 96 Well Total RNA Purification Kit).
1 of 1
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| size 96 wells | size - | size - | size - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 400 | Quality Level 400 |
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Número de item de comércio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| VM03-4X1EA | 04061837481680 |