V9134
Monoclonal Anti-Vascular Endothelial Growth Factor Receptor-2 antibody produced in mouse
clone KDR-1, ascites fluid
Sinônimo(s):
Anti-KDR, Anti-VEGF R-2
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
KDR-1, monoclonal
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry (frozen sections): 1:800 using human placenta
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KDR(3791)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunohistochemistry
- histology
- immunostaining
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)