Documentos
V8004
Sigma-Aldrich
L-Valine-UL-14C hydrochloride
≥98% (Radiochemical Purity, HPLC), aqueous ethanol solution
Sinônimo(s):
(S)-(+)-Valine-UL-14C
About This Item
Fórmula linear:
[14CH3]214CH14CH[NH2]14COOH
Número CAS:
Peso molecular:
117.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98% (Radiochemical Purity, HPLC)
forma
aqueous ethanol solution
Extensão da rotulagem
200-300 mCi per mmol
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[14CH3][14CH]([14CH3])C(N)[14C](O)=O
Embalagem
Combi-vial
forma física
Aqueous solution containing 2% ethanol