Documentos Principais
V7131
Sigma-Aldrich
DL-Vinylglycine trifluoroacetate salt
Sinônimo(s):
2-Amino-3-butenoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H7NO2 · C2HF3O2
Número CAS:
Peso molecular:
215.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(C=C)C(O)=O.OC(=O)C(F)(F)F
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)