V6260
Greiner Cryo.s™ vials
capacity 2 mL, natural cap, bottom, support rim
Sinônimo(s):
cryo vials, cryogenic tubes, cryogenic vials, cryrogenic storage, Greiner cryogenic vials
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
colorless tube
polypropylene tube
round bottom (self-standing)
esterilidade
sterile (DNAse and RNAse free)
Características
bottom support rim
Internal thread
embalagem
pack of 500 ea (5 x 100 ea)
fabricante/nome comercial
Greiner 122261
Parâmetros
-196 °C min. temp.
diâmetro da tampa
12.6 mm
capacidade
2 mL
diâmetro do tubo
12.5 mm
cor
natural cap
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)