Documentos Principais
V3265
Sigma-Aldrich
VU0029767
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(E)-2-(4-Ethoxyphenylamino)-N′-((2-hydroxynaphthalen-1-yl)methylene)acetohydrazide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H21N3O3
Número CAS:
Peso molecular:
363.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
gray-brown
solubilidade
DMSO: >10 mg/mL
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CCOc1ccc(NCC(=O)N\N=C\c2c(O)ccc3ccccc23)cc1
InChI
1S/C21H21N3O3/c1-2-27-17-10-8-16(9-11-17)22-14-21(26)24-23-13-19-18-6-4-3-5-15(18)7-12-20(19)25/h3-13,22,25H,2,14H2,1H3,(H,24,26)/b23-13+
chave InChI
JWRJGCUSLSJMMD-YDZHTSKRSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
VU0029767 is a selective, positive allosteric modulator at the muscarinic M1 acetylcholine receptor. It shifts concentration-dependent response to acetylcholine at least five-fold, but does not compete at the ACh binding site. VU0029767 also potentiates the effects of allosteric agonist TBPB.
VU0029767 is a selective, positive allosteric modulator at the muscarinic M1 acetylcholine receptor. VU0029767 also potentiates the effects of allosteric agonist TBPB.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)