Documentos
V2131
Sigma-Aldrich
Val-Arg-Lys-Arg-Thr-Leu-Arg-Arg-Leu
≥97% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C51H100N22O11
Número CAS:
Peso molecular:
1197.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥97% (HPLC)
composição
Peptide content, ≥65%
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CC(NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(N)C(C)C)C(C)O)C(O)=O
Substratos
Protein kinase C substrate
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
C House et al.
The Journal of biological chemistry, 262(2), 772-777 (1987-01-15)
The substrate specificity of protein kinase C has been examined using a series of synthetic peptide analogs of glycogen synthase, ribosomal protein S6, and the epidermal growth factor receptor. The glycogen synthase analog peptide Pro1-Leu-Ser-Arg-Thr-Leu-Ser-Val-Ala-Ala10 was phosphorylated at Ser7 with