Documentos Principais
V1889
Sigma-Aldrich
VER-3323 hemifumarate salt
>98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
(S)-1-(6-Bromo-2,3-dihydroindol-1-yl)-2-propylamine hemifumarate salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H15N2Br · 0.5C4H4O4
Peso molecular:
313.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
>98% (HPLC)
Formulário
solid
cor
white
solubilidade
H2O: soluble 9 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)\C=C\C(O)=O.C[C@H](N)CN1CCc2ccc(Br)cc12.C[C@H](N)CN3CCc4ccc(Br)cc34
Informações sobre genes
Ações bioquímicas/fisiológicas
5-HT2C/ 5-HT2B serotonin receptor agonist.
Atenção
Protect from light.
Informações legais
Manufactured and sold under exclusive license with Vernalis Group plc.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)