Documentos
V1506
Sigma-Aldrich
cis-Vaccenyl alcohol
~99% (capillary GC)
Sinônimo(s):
cis-11-Octadecenol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H36O
Número CAS:
Peso molecular:
268.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
~99% (capillary GC)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCO