V100
(±)-Vesamicol hydrochloride
>98%, solid
Sinônimo(s):
(±)-2-(4-Phenylpiperidino)cyclohexanol hydrochloride, AH-5183 hydrochloride
About This Item
Ensaio
>98%
forma
solid
cor
white
solubilidade
aqueous buffers below pH 8: 1 mM
DMSO: soluble
ethanol: soluble
cadeia de caracteres SMILES
Cl.OC1CCCCC1N2CCC(CC2)c3ccccc3
InChI
1S/C17H25NO.ClH/c19-17-9-5-4-8-16(17)18-12-10-15(11-13-18)14-6-2-1-3-7-14;/h1-3,6-7,15-17,19H,4-5,8-13H2;1H
chave InChI
XJNUHVMJVWOYCW-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... SLC18A3(6572)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3