Documentos Principais
UC322
Sigma-Aldrich
Naloxone-3-glucuronide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H29NO10
Número CAS:
Peso molecular:
503.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161501
ID de substância PubChem:
controle de medicamentos
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
cor
white
pf
200-205 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O)Oc2ccc3C[C@H]4N(CC[C@@]56[C@@H](Oc2c35)C(=O)CC[C@@]46O)CC=C
InChI
1S/C25H29NO10/c1-2-8-26-9-7-24-15-11-3-4-13(34-23-18(30)16(28)17(29)20(36-23)22(31)32)19(15)35-21(24)12(27)5-6-25(24,33)14(26)10-11/h2-4,14,16-18,20-21,23,28-30,33H,1,5-10H2,(H,31,32)/t14-,16+,17+,18-,20+,21+,23-,24+,25-/m1/s1
chave InChI
DSRNCSJRHACUJL-JXOQMJNJSA-N
Aplicação
Naloxone-3-glucuronide can be used for the assay of naloxone metabolites.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Phase II metabolite of naloxone.
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)