UC208
6-Hydroxywarfarin
Sinônimo(s):
3-(α-Acetonylbenzyl)-4,6-dihydrocoumarin, 4-6-Dihydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2H-1-benzopyran-2-one
About This Item
Produtos recomendados
cor
white
pf
119-120 °C
solubilidade
DMSO: soluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)CC(c1ccccc1)C2=C(O)c3cc(O)ccc3OC2=O
InChI
1S/C19H16O5/c1-11(20)9-14(12-5-3-2-4-6-12)17-18(22)15-10-13(21)7-8-16(15)24-19(17)23/h2-8,10,14,21-22H,9H2,1H3
chave InChI
IQWPEJBUOJQPDE-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Nota de preparo
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves