UC205
Dextrorphan
Sinônimo(s):
(+)-3-Hydroxy-17-methylmorphinan, 1,3,4,9,10,10a-Hexahydro-6-hydroxy-2H-10,4a-(iminoethano)-11-methylphenanthrene
About This Item
Produtos recomendados
forma
solid
atividade óptica
[α]/D ≥+54°
cor
white to off-white
pf
≥195 °C
solubilidade
saline: soluble(lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN1CC[C@@]23CCCC[C@@H]2[C@@H]1Cc4ccc(O)cc34
InChI
1S/C17H23NO/c1-18-9-8-17-7-3-2-4-14(17)16(18)10-12-5-6-13(19)11-15(12)17/h5-6,11,14,16,19H,2-4,7-10H2,1H3/t14-,16+,17+/m1/s1
chave InChI
JAQUASYNZVUNQP-PVAVHDDUSA-N
Informações sobre genes
human ... GRIN2A(2903)
rat ... Grin2a(24409)
Aplicação
Embalagem
Nota de preparo
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3