Documentos
U1506
Sigma-Aldrich
Uridine 5′-diphosphogalactose-[galactose-1-3H(N)]
aqueous ethanol solution
Sinônimo(s):
UDP-Gal
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H22N2O17P2
Número CAS:
Peso molecular:
564.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
forma
aqueous ethanol solution
Extensão da rotulagem
10-25 Ci/mmol
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
forma física
Ethanol: water (70:30) solution
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
79.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
26.1 °C