TRUE5
TrueGel3D Hydrogel Kits
FAST-PVA, PEG non cell-degradable crosslinker
About This Item
Produtos recomendados
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Fast gelling (takes few seconds to minutes after addition of crosslinker)
- Flexibility in modulating gel stiffness
- Does not allow cell migration
- Cell inert hydrogel (if not customized with RGD peptide)
- Cells cannot be recovered
Componentes
Atenção
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Fibroblasts that are present in the stroma secrete glycoproteins and polysaccharides to form extracellular matrix. They maintain the structural integrity within the connective tissue and play a key role in cancer, chronic obstructive pulmonary diseases, idiopathic pulmonary fibrosis, scleroderma and several other diseases.
TrueGel3D™ is a synthetic hydrogels platform for 3D cell culture that aim to mimic the natural extracellular environment for more physiological culture conditions