Documentos Principais
TRT50100
Lockable Narrow Lab Cart
white
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Materiais
white
fabricante/nome comercial
TrippNT 50100
L × A × P
12 × 36 × 19 in.
peso
42 lb
Descrição geral
  • Only 12 inches wide
  • White polyethylene construction
  • Locking roll top door
  • 6 removable drawer/trays
  • Key lock with 2 keys
  • 3 inch nylon casters, 2 with brakes
  • Easy-to-grab handle for maneuvering
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)