Documentos Principais
TMO8000-0140
Nalgene® 180 vacuum tubing
tube I.D. × O.D. 3/8 in. × 5/8 in., tube size 50 ft
Sinônimo(s):
plastic vacuum tubing
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
fabricante/nome comercial
Nalge-Nunc 8000-0140
tubo D.I. × D.E.
3/8 in. × 5/8 in.
tamanho do tubo
50 ft
tamanho da parede
1/8 in.
Descrição geral
Transparent, nontoxic, autoclavable plastic tubing has thick walls for high vacuum.
Informações legais
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)