Documentos Principais
TMO436111
Nunc® 96-well immuno plate
polystyrene, non-sterile, without lid, white, case of 80 ea
Sinônimo(s):
assay microplate, surface treated microplate
Selecione um tamanho
80 EACH
R$ 4.714,00
R$ 4.714,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
80 EACH
R$ 4.714,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.15
R$ 4.714,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Materiais
polystyrene
white
esterilidade
non-sterile
embalagem
case of 80 ea
fabricante/nome comercial
Nunc 436111
Categorias relacionadas
Descrição geral
Thermo Scientific White 96-Well Immuno Plates are used to perform both quantitative and qualitative immunoassays, such as ELISA and binding assays. It is designed to be compatible with commonly used instruments. These plates ensure excellent performance, consistent results between different lots, and reproducibility across individual wells.
Informações legais
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)