Documentos Principais
T9918
Sigma-Aldrich
Tin(IV) phthalocyanine dichloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C32H16Cl2N8Sn
Número CAS:
Peso molecular:
702.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
composição
Dye content, ~95%
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Sn]1(Cl)n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)