Documentos Principais
T9896
Sigma-Aldrich
1,3,3-Trimethyl-2-methylene indoline
Sinônimo(s):
Fisher’s base
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
12352103
densidade
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
145.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
63 °C - closed cup