Documentos Principais
T9793
Sigma-Aldrich
Tin(II) phthalocyanine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C32H16N8Sn
Número CAS:
Peso molecular:
631.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
composição
Dye content, ~97%
cadeia de caracteres SMILES
[SnH2]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10