Documentos Principais
T9768
Sigma-Aldrich
D-Trp-Ala-Trp-D-Phe amide
≥97% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C34H37N7O4
Número CAS:
Peso molecular:
607.70
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
≥97% (HPLC)
temperatura de armazenamento
−20°C
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)