T9705
TGF-β3 active
Animal-component free, recombinant, expressed in Nicotiana, >97% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
TGF-beta-3, Transforming growth factor beta-3
About This Item
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in Nicotiana
Ensaio
>97% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized
potência
≤50 ng/mL ED50
peso molecular
27.2 kDa (two identical 118 amino acid polypeptide chains linked by a single disulfide bond.)
embalagem
pkg of 5 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnica(s)
cell culture | embryo: suitable
Impurezas
Endotoxin, tested (LAL test, < 0.04 EU/ ug protein)
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... TGFB3(7043)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Reconstituição
Nota de análise
ED50 = 40 ng/mL
Outras notas
p.I: 6.75
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3