Key Documents
T9130
Sigma-Aldrich
DL-Tyrosine methyl ester hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H13NO3 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
231.68
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.COC(=O)C(N)Cc1ccc(O)cc1
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3