T8828
Monoclonal Anti-TIGAR antibody produced in mouse
~1.0 mg/mL, clone 9C10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-C12ORF5, Monoclonal Anti-Chromosome 12 open reading frame 5, Monoclonal Anti-TP53-Induced glycolysis and apoptosis regulator
About This Item
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
9C10, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~30 kDa
reatividade de espécies
monkey, human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using HeLa nuclear extract
Isotipo
IgG2b
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... C12orf5(57103)
Descrição geral
Aplicação
- enzyme linked immuno sorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunoprecipitation
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)