T7783
Thonzonium bromide
Sinônimo(s):
Hexadecyl(2-[(p-methoxybenzyl)-2-pyrimidinylamino]ethyl)dimethylammonium bromide
About This Item
descrição
cationic
peso molecular
591.71 g/mol
aplicação(ões)
sample preparation
cadeia de caracteres SMILES
Br.CCCCCCCCCCCCCCCC[N](C)(C)CCN(Cc1ccc(OC)cc1)c2ncccn2
InChI
1S/C32H55N4O.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-27-36(2,3)28-26-35(32-33-24-19-25-34-32)29-30-20-22-31(37-4)23-21-30;/h19-25H,5-18,26-29H2,1-4H3;1H
chave InChI
PBWQBSCBSFJTLE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3