T7556
Tropine 2-(phenylthio)butanoate oxalate salt
≥98%
Sinônimo(s):
SM32
About This Item
Ensaio
≥98%
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(O)=O.CCC(Sc1ccccc1)C(=O)O[C@@H]2C[C@@H]3CC[C@H](C2)N3C
InChI
1S/C18H25NO2S.C2H2O4/c1-3-17(22-16-7-5-4-6-8-16)18(20)21-15-11-13-9-10-14(12-15)19(13)2;3-1(4)2(5)6/h4-8,13-15,17H,3,9-12H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6)/t13-,14+,15+,17?;
chave InChI
DBBVWGGNICLTMF-PPUXJDFUSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3